Learn More
Jaytec Glass™ Schmelzpunkt-Röhrchen, Kalknatronglas
Artikelnummer. p-8010710
Click to view available options
Länge (metrisch):
90mm
Durchmesser (metrisch):
1,30-1,40 mm
Packungsgröße:
5000 Stück
Artikelnummer. 30308646
Marke: Jaytec Glass™ CAPMPO100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erhitzen Sie Proben in den Jaytec Glas™ Natronglas-Schmelzpunktröhrchen, bis sie ihren Schmelzpunkt erreichen. Diese Röhrchen bestehen aus Kalknatronglas nach Industriestandard.
  • Kalknatronglas
  • Erhältlich in Längen von 75 mm oder 90 mm
Spezifikation
Produkttyp Melting Point Instrument
Durchmesser (metrisch) 1,30-1,40 mm
Länge (metrisch) 90mm
Material Kalknatronglas
Modell Open both ends
Verpackungsmenge 1000/Packung