Learn More
Brannan™ M50 Serie spezifische Dichte-Aräometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8006792
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
1,00 bis 1,05 g/ml
1,05 bis 1,10 g/ml
1,10 bis 1,15 g/ml
1,15 bis 1,20 g/ml
1,20 bis 1,25 g/ml
1,25 bis 1,30 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12831468
Marke: Brannan™ 10/926/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C (60 °F). Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie M50 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie M50 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
  • Inklusive Kunststoffschutzschlauch
  • 270 mm Länge
  • Relative Dichte mit 0.001 Genauigkeit
  • Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
Spezifikation
Menge Je 1
Typ M50 Hydrometer zur Messung der relativen Dichte
Genauigkeit 0.001 g/ml
Schritten 0,001 g/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 650/916
Länge (metrisch) 270 mm
Vorschaltgerätetyp Stahlschrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser
Bereich der relativen Dichte 1,10 bis 1,15 g/ml