Learn More
Brannan™ Dichte-Hydrometer der Serie M50
Description
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie M50 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzw
- Inklusive Kunststoffschutzschlauch
- 270 mm lang
- Genauigkeit von 0,001 spezifischem Gewicht
- Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Messung der relativen Dichte |
| Genauigkeit | 0.001 g/ml |
| Schritten | 0,001 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 650/916 |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser |
| Bereich der relativen Dichte | 1,15 bis 1,20 g/ml |