Learn More
Brannan™ M50 Serie spezifische Dichte-Aräometer
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
1,00 bis 1,05 g/ml
1,05 bis 1,10 g/ml
1,10 bis 1,15 g/ml
1,15 bis 1,20 g/ml
1,20 bis 1,25 g/ml
1,25 bis 1,30 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie M50 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
- Inklusive Kunststoffschutzschlauch
- 270 mm Länge
- Relative Dichte mit 0.001 Genauigkeit
- Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | M50 Hydrometer zur Messung der relativen Dichte |
| Genauigkeit | 0.001 g/ml |
| Schritten | 0,001 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 650/916 |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Baumé-Bereich | 1,2 bis 1,25 g/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser |
| Bereich der relativen Dichte | 1,20 bis 1,25 g/ml |