Learn More
Brannan™ M50 Serie spezifische Dichte-Aräometer
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C (60 °F). Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie M50 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
Marke: Brannan™ 10/927/0
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Description
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie M50 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
- Inklusive Kunststoffschutzschlauch
- 270 mm Länge
- Relative Dichte mit 0.001 Genauigkeit
- Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
Specifications
1/Packung | |
0.001 g/ml | |
ISO 650/916 | |
Stahlschrot | |
1,15 bis 1,20 g/ml |
M50 Hydrometer zur Messung der relativen Dichte | |
0,001 g/mL | |
270 mm | |
Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser |