Learn More
Lenz Laborglasintrumente Buchsen
Artikelnummer. 10067720
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 34/35
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10067720
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100134
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • DIN 12249 Form E-konform und zusätzlich zur DIN-Norm
  • Konische Erdungsbuchsen
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Standard-Konusverbindung Nr. NS 34/35
Material Duran Glass