Learn More
Erlab Steckschlüssel 10/16A CH
Artikelnummer. 31794116 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Laborhaube
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31794116 Laborhaube 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31794116 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. I2119000041
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die eingebaute Steckdose ergänzt das Design des Filterabgasschranks, indem sie einen zugänglichen Stromversorgungspunkt bietet, der auf die Bedürfnisse von Laboranwendungen zugeschnitten ist.
  • Service-Armaturen für Laborgehäuse: Diese Service-Armaturen ermöglichen die direkte Integration von Wasser-, Gas-, Druckluft- und Strom- oder Datenverbindungen in Erlab Gehäuse, sodass die Betreiber alle benötigten Versorgungseinrichtungen am Nutzungsort haben, ohne die Eindämmung zu gefährden.
  • Sichere Integration innerhalb des Arbeitsvolumens:
    • Bauteile, die für die Installation in Gehäusepaneelen Erlab konzipiert sind
    • Versiegelte, undichte Baugruppe, die die Eindämmung des Arbeitsvolumens bewahrt
    • Korrosionsbeständige Werkstoffe, die für Laborumgebungen geeignet sind
    • Positionierung wurde untersucht, um die Arbeitsfläche klar und ergonomisch zu halten
    • Elektrische Zubehörteile, die den geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen
  • Praktische, einbaufertige Lösungen: Als komplettes Set mit den erforderlichen Abdichtungs- und Befestigungskomponenten geliefert, können diese Armaturen an neuen Geräten montiert oder gemäß Erlab der Anleitung an einem bestehenden Gehäuse nachgerüstet werden.
  • Hauptvorteile:
    • Versorgungsleistungen sind direkt am Nutzpunkt verfügbar.
    • Leckdichte Installation, die das Gehäuse bewahrt.
    • Korrosionsbeständige, leicht zu reinigende Materialien.
    • Fertiges Installationsset, das für Erlab die Ausrüstung entwickelt wurde.
    • Verbesserter Komfort der Bediener und Effizienz der Arbeitsplätze.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborhaube
Produkttyp Buchse