Learn More
MP Biomedicals™ SOC (Pulver)
Artikelnummer. 11347689 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
227 g
Packungsgröße:
227 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347689 227 g 227 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11347689 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113031012
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Maximiert die Transformationseffizienz kompetenter Zellen. MP Biomedicals SOC (Pulver) ist ein spezielles Medium für die Inkubation kompetenter Zellen im Rückgewinnungsschritt von E. coli-Zelltransformationen. Es ermöglicht die Expression von transferiert
Die gewählten Reagenzien werden in den richtigen Proportionen gemäß der Formel kombiniert und für eine gleichmäßige Verteilung gründlich gemischt. Eine Probe der Mischformulierung wird zur Vorbereitung von Flüssigkeit verwendet. Die Kombinationen werden gemischt, um Komponenten aufzulösen, und anschließend bei 121 °C 15 Minuten lang autoklaviert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung SOC
Form Pulver
Zusammensetzung Pro Liter: 20 g TRYPTONE-B; 5 g Yeast Extract-B; 0,5 g NaCl; 5 g MgSO 4-7H2O; 20 mM Glukose. Für eine korrekte pH-Einstellung wurden kleine Mengen biologischer Puffer hinzugefügt.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Recovery-Schritt von Escherichia coli-kompetenten Zelltransformationen
Menge 227 g
Kennzeichnung RUO
Probentyp E. coli