Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
Das SNaPshot™ Multiplex Kit ist Teil des SNaPshot™ Multiplex-Systems. Das SNaPshot™ Multiplex System ist eine Methode mit Primer-Erweiterung für das Multiplexing von bis zu 10 einzelnen Nukleotid-Polymorphismen (SNPs).
Marke:  Applied Biosystems™ 4323161
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16355282
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: SNaPshot™ Multiplex-fähigesReaktions-Mix (für 1000 Reaktionen), SNaPshot™ Multiplex Kontroll-Primer-Mix (30 μl), SNaPshot™ Multiplex-Kontrollvorlage (60 μl)
Beschreibung
Beschreibung
  • Abfragen von bis zu 10 SNPs aus verschiedenen Amplikonen in einer einzigen Single Base Extension-Reaktion
  • Trennungen von SNP-Loci, die sich durch ein Einzelbasenpaar unterscheiden
  • Eine verbesserte Empfindlichkeit im Vergleich zur Standardsequenzierung ermöglicht den Nachweis kleinerer Varianten (z. B. somatische Mutationen) in einer Testprobe
  • Reduzierung der Komplexität Ihrer Experimente mit diesem einfach zu handhabenden und kostengünstigen Genotypisierungssystem
  • Ein großer Teil der wissenschaftlichen Literatur zeigt den Nutzen für Genotypisierung, Mutationsnachweis und Kartierung
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2506243 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2025 Catalog Number
Chargennummer2504242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer2501240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2025 Catalog Number
Chargennummer2502241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number
Chargennummer2408239 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number4323161
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit > 1000 Reaktionen