Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
Das SNaPshot™ Multiplex Kit ist Teil des SNaPshot™ Multiplex-Systems. Das SNaPshot™ Multiplex System ist eine Methode mit Primer-Erweiterung für das Multiplexing von bis zu 10 einzelnen Nukleotid-Polymorphismen (SNPs).
Marke:  Applied Biosystems™ 4323151
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15999172
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: SNaPshot™ fertiges Multiplex-Reaktionsgemisch (für 100 Reaktionen), SNaPshot™ Multiplex-Kontroll-Primer-Mix (30 μl), SNaPshot™ Multiplex-Kontroll-Template (60 μl)
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchführung von Single Base Extension (SBE) von bis zu 10 Multiplex-SNPs
  • Untersuchen Sie mehrere SNPs unabhängig von der Chromosomposition
  • Trennungen von SNP-Loci, die sich durch ein Einzelbasenpaar unterscheiden
  • Verlässliche Untersuchung mehrerer SNPs mit nur einer kleinen Menge amplifizierten Templates
  • Senkung der Kosten mit diesem preisgünstigen System
  • Reduktion der Komplexität der Experimente mit dieser gut getesteten, leicht verständlichen Methode mit Single Base Extension (SBE)
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• SNaPshot™ Multiplex-fähiges Reaktionsgemisch (für 100 Reaktionen)
• SNaPshot™ Multiplex Kontroll-Primer-Mischung Mix (30 μl)
• SNaPshot™ Multiplex Kontrollvorlage (60 μl)
• Protokoll
Bei -15 °C bis -25 °C in einem Tiefkühlschrank mit konstanter Temperatur lagern.
Kit
SNP-Genotypisierung (auf Fragmentanalyse basiert), Primer-Erweiterung
SNaPshot™
100 reactions
Alle Arten
Genotypisierung
DNA
Primer-Sonde
9 Std.
310 Genanalysator, 3100-Avant Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Multiplex-Kit
9 h
SNPs (bekannt)
100 Reaktionen, mit Protokoll
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit > 100 Reaktionen, mit Protokoll