Learn More
DWK Life Sciences Schnappdeckel für Wheaton E-Z™ Fläschchen
Anwenderfreundliche Schnappverschlüsse
430.00 CHF - 885.00 CHF
Spezifikation
Material Polyethylen
Verschlussgröße 11 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12418872
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242772-01
Blau PTFE/Silikon/PTFE
740.00 CHF
1000 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10543404
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242775
Durchsichtig PTFE/Silikon mit Schlitz
885.00 CHF
1000 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12438882
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242786
Durchsichtig PTFE/Gummi
430.00 CHF
1000 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10614533
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242772
Durchsichtig PTFE/Silikon/PTFE
810.00 CHF
1000 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12408882
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242776-04
Rot PTFE/Silikon
640.00 CHF
1000 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12438872
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242772-04
Rot PTFE/Silikon/PTFE
810.00 CHF
1000 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12448872
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242772-05
Gelb PTFE/Silikon/PTFE
755.00 CHF
1000 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12478872
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242776
Durchsichtig PTFE/Silikon
670.00 CHF
1000 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Verschlusstyp: Schnappverschluss
  • Material: Polyethylen
  • Größe: 11 mm (0.433 in.)
Specifications
Specifications
Polyethylen
11 mm