Learn More
Fisherbrand™ Schnappverschlüsse
Die Bacti-Caps™ aus chemisch beständigem reinem Kunststoff gewährleisten einen festen, positiven Verschluss für Kulturröhrchen und ermöglichen einen kontrollierten Gasaustausch. Sie eignen sich optimal für die Labore in Wissenschaft, Forschung und anderen Bereichen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.20160kg
Beschreibung
- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
- Die Bacti-Caps™ bestehen aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff, so dass sie gegen Kulturmedien, die meisten Säuren, Laugen, Alkohole und Ester beständig sind
- Verbessertes Kulturwachstum
- farbcodiert
- Kontrollierter Gasaustausch
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Rot |