Learn More
Fisherbrand™ Schnappverschlüsse
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Bacti-Caps™ für randlose Reagenzgläser
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss und ermöglichen einen gesteuerten Gasaustausch, wodurch sie sich als eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen erweisen
- Geeignet für alle Standardreagenzgläser. Sie passen auf randlose Röhrchen und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13, 16, 19, 25 und 38 mm
- Die drei flexiblen auf die Innenseite jeder Kappe gegossenen Flügel gewährleisten einen sicheren Sitz selbst bei kleineren Abweichungen der Röhrchengröße
- Bacti-Caps™ bestehen aus chemisch beständigem, reinem Kunststoff, so dass sie nicht durch Kulturmedien, die meisten Säuren, Alkalien, Alkohole und Ester beeinträchtigt werden
- Verbessertes Kulturwachstum
- Farbcodiert
- Gesteuerter Gasaustausch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schnappverschluss |
| Farbe | Weiß |