Learn More
Fisherbrand™ Schnappverschlüsse
Die Bacti-Caps™ aus chemisch beständigem reinem Kunststoff gewährleisten einen festen, positiven Verschluss für Kulturröhrchen und ermöglichen einen kontrollierten Gasaustausch. Sie eignen sich optimal für die Labore in Wissenschaft, Forschung und anderen Bereichen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.19800kg
Beschreibung
- Bacti-Caps™ für randlose Reagenzgläser
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss und ermöglichen einen gesteuerten Gasaustausch, wodurch sie sich als eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen erweisen
- Geeignet für alle Standardreagenzgläser. Sie passen auf randlose Röhrchen und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13, 16, 19, 25 und 38 mm
- Die drei flexiblen auf die Innenseite jeder Kappe gegossenen Flügel gewährleisten einen sicheren Sitz selbst bei kleineren Abweichungen der Röhrchengröße
- Bacti-Caps™ bestehen aus chemisch beständigem, reinem Kunststoff, so dass sie nicht durch Kulturmedien, die meisten Säuren, Alkalien, Alkohole und Ester beeinträchtigt werden
- Verbessertes Kulturwachstum
- Farbcodiert
- Gesteuerter Gasaustausch
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Blau |