Learn More
sn-Glycerol-3-Phosphat Bis(Cyclohexylammonium) Salz, TRC
Artikelnummer. 30012833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012833 10 mg 10 Milligramm
30006080 250 mg 250 Milligramm
30005269 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012833 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG60159010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29849-82-9
Summenformel C15H35N2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 370.42
Synonym (R)-1,2,3-Propanetriol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexanamine, D-Glycerol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexylamine, sn-Glycerol-3-phosphate Dicyclohexylammonium Salt
IUPAC-Name Cyclohexanamin; [(2R)-2,3-Dihydroxypropyl] Dihydrogenphosphat
SMILES NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sn-Glycerol 3-Phosphate Bis(cyclohexylammonium) Salt
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
Formelmasse 370.2233