missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SN-38, TRC

Artikelnummer. 30007318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007318 5 mg 5 Milligramm
30010980 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS5899505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 86639-52-3
Summenformel C22 H20 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 392.4
Synonym 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-camptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, (4S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 11-Ethyl-9-hydroxycamptothecin, SN-38
IUPAC-Name (S)-4,11-Diethyl-4,9-Dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]Indolizino[1,2-b]Chinolin-3,14(4H,12H)-Dion
SMILES CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Formelmasse 392.1372
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.