Learn More
Sn @ 20 μg/ml; Mo, Si @ 100 μg/ml in 3 % HNO3 (v/v)/Tr HF, VHG™
Beschreibung
Sn @ 20 μg/ml; Mo, Si @ 100 μg/ml in 3 % HNO3 (v/v)/Tr HF
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tin/Molybdenum/Silicon |
| CAS | 7440-31-5, 7439-98-7, 7440-21-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tin/Molybdenum/Silicon |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Solvent or Matrix | 3% HNO3 |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tin 20 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Silicon 100 μg/mL |