Learn More
Motic™ SMZ-143 Kopf
Click to view available options
Kopfausführung:
Trinokular, 45° geneigt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die SMZ-140 Linie ist das vielseitigste von Motic™ angebotene Stereomikroskop.
- Das Basismodell ist ein Stereo-Zoom-Mikroskopsystem mit einem Zoomfaktor von 1:4 und einem Arbeitsabstand von 80 mm auf Basis des Greenough-Optiksystems.
- Das Greenough-Optiksystem liefert gestochen scharfe, stereoskopische Bilder und verfügt gleichzeitig über die Robustheit, die für raue Labor- und Maschinenumgebungen erforderlich ist.
- Mit drei optischen Trägeroptionen und zahlreichen Stativen und Zubehör kann das SMZ-140 nach Ihren Anforderungen konfiguriert werden.
- Das Komplettsystem erzeugt je nach gewählter Konfiguration maximal eine 180-fache Vergrößerung und bietet und einen maximalen Arbeitsabstand von 200 mm.
- Die kompakte Größe des SMZ-140 macht es ideal für Bereiche mit begrenztem Platzangebot.
- Weitere Optionen innerhalb der SMZ-140 Serie sind die DM-143 [2 -Megapixel-Kamera] und DMW-143 [3 Simultanausgänge].
Spezifikation
Spezifikation
| Vergrößerungsleistung | 1x bis 4x |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SMZ-143 Stereomikroskop |
| Zoombereich | 4:1 Zoomfaktor |
| Produkttyp | Mikroskopkopf |
| Kopfausführung | Trinokular, 45° geneigt |
| Eyepiece | Weitfeld WF10X/20 mm, 100:0 (Tuben), 0:100 (Rechter Tubus/Trinokulartubus) optische Teilung |