Learn More
3M™ SMS-Schutzanzug
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-L
3X-Large
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 Zoll
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
Der CE Simple Schutzanzug der Kategorie 1 eignet sich für häusliche DIE-Anwendungen, leichte industrielle Reinigungs- und Wartungsanwendungen, bei denen Hygiene und Reinheit eine große Rolle spielen.
- Ausgezeichnete wirtschaftliche Lösung, um die Träger sauber und trocken aufzubewahren
- Für ungefährliche Anwendungen
- Atmungsaktiver und leichter Schutz
- Widerstandsfähiges, langlebiges Polypropylenmaterial mit 45 gsm
- Windschutzleiste über Reißverschluss
- Elastische Kapuze, Manschetten, Knöchel und Taille
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Hood Type | 2-teilig |
| Mehr anzeigen |