Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 4 b
Für qualitative und technischen Analysen.
Marke: Sartorius™ FT-3-309-270
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit >95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %, Grad 100/N <0.1 %)
- Nassfest
Spezifikation
Scheibe | |
22 μm/s | |
4 b | |
0,15 mm | |
270 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 4 b > Scheibendurchmesser: 270 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur