missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Smooth Muscle Myosin Heavy Chain Mouse, Clone: MYH11/923 + SMMS-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 4629-MSM4-P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Smooth Muscle Myosin Heavy Chain | |
Cytoplasmic | |
MYH11/923 + SMMS-1 | |
Unconjugated | |
XP_016878739 | |
Mouse | |
205kDa (MHC-1), 200kDa (MHC-2) | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
4629 | |
IgG |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
MYH11 | |
Recombinant human MYH11 protein (MYH11/923); Human uterus extract (SMMS-1) | |
Uterus or normal breast | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Smooth Muscle Myosin Heavy Chain Mouse, Clone: MYH11/923 + SMMS-1, enQuireBio™ > 100 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur