Learn More
ICU Medical Jelco™ Saf-T Holder™ Blood Culture Holders and Transfer Devices
Artikelnummer. p-3080645
Encompass
Click to view available options
Enthält:
Luer-Buchse
Luer-Stecker
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15785068
Marke: ICU Medical 96004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Saf-T Holder™ devices come with the back-end needle and multi-sample Luer permanently attached to the holder to minimize potential exposures and holder re-use. Available separately or with Saf-T Wing™ Blood Collection & Infusion Sets, Saf-T Holder™ devices also provide easy needless transfer after a syringe draw.
  • Eliminate potential exposures and holder reuse
  • Provide safe needleless transfer after a syringe draw
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Multi-sample Luer permanently attached to the holder, provide easy needless transfer after a syringe draw
Enthält Luer-Stecker
Produkttyp Blood Culture Device
Modell Saf-T Holder
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.