Learn More
ICU Medical Jelco™ Saf-T Holder™ Blood Culture Holders and Transfer Devices
Beschreibung
Saf-T Holder™ devices come with the back-end needle and multi-sample Luer permanently attached to the holder to minimize potential exposures and holder re-use. Available separately or with Saf-T Wing™ Blood Collection & Infusion Sets, Saf-T Holder™ devices also provide easy needless transfer after a syringe draw.
- Eliminate potential exposures and holder reuse
- Provide safe needleless transfer after a syringe draw
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multi-sample Luer permanently attached to the holder, provide easy needless transfer after a syringe draw |
| Enthält | Luer-Stecker |
| Produkttyp | Blood Culture Device |
| Modell | Saf-T Holder |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.