missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMIFH2, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 18094702
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18094702 50 mg 50 Milligramm
18014692 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18094702 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 4401/50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

FH2 domain inhibitor; prevents actin nucleation

Inhibitor of formin homology 2 (FH2) domains. Prevents formin-mediated actin nucleation and barbed end elongation. Disrupts formin-dependent actin cytoskeletal structures in fission yeast and mammalian NIH 3T3 fibroblasts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 340316-62-3
Summenformel C15H9BrN2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 377.212
InChI-Schlüssel MVFJHEQDISFYIS-XYOKQWHBSA-N
Synonym smifh2, 5e-1-3-bromophenyl-5-furan-2-ylmethylidene-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione, smifh-2, 5e-1-3-bromophenyl-5-2-furylmethylene-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 1-3-bromophenyl-5-2-furanylmethylene dihydro-2-thioxo-4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 5e-1-3-bromophenyl-5-furan-2-ylmethylidene-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione
PubChem CID 2258538
IUPAC-Name (5E)-1-(3-bromophenyl)-5-(furan-2-ylmethylidene)-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)N2C(=O)C(=CC3=CC=CO3)C(=O)NC2=S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SMIFH2
Menge 50 mg
Formelmasse 377.21
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.