Learn More
Techsit™ Smartsit Sitz-Steh-Hocker
Beschreibung
- Einzigartiger Hocker zum Sitzen und Stehen, Höhenverstellung auf Knopfdruck.
- Schwenk- und Schaukelbewegung für ideale ergonomische Körperhaltung.
- Antimikrobielle Vinyl-Sitzfläche, schwarz.
- Vollständig gekapselter, einfach zu reinigender Rahmen
- 5 Jahre Garantie.
- 150 kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 5
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Einstellbar (Höhe) | Yes |
| Zertifizierung/Konformität | Cleanroom Class 5 |
| Rahmenmaterial | Plastic, Steel |
| Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
| Sitzhöhe | 590 bis 830 mm |
| Polsterung | Vinyl |
| Gewährleistung | 5 Year |
| Gewicht (metrisch) | 8 kg |
| Breite (metrisch) | 440 mm |
| Mehr anzeigen |