Learn More
Tork Tork SmartOne™ Mini Toilettenpapier Weiß T9, Advanced, 2-lagig, 12 x 620 Blatt, 472193
Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Halten Sie Kosten und Wartungsaufwand so gering wie möglich – mit unserem SmartOne™ Toilettenpapier
- Verbessern Sie Hygiene durch Einzelblattentnahme: Gäste berühren nur entnommenes Tork Toilettenpapier
- Senken Sie das Risiko von Papierengpässen mit diesem Toilettenpapierspender mit hoher Kapazität
- Mitarbeiter sparen Zeit beim Entfernen der Hülse dank SmartCore™ für schnelles, einfaches Nachfüllen von WC-Papier
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Toilet Tissue Roll |
| Länge (angloamerikanisch) | 122.05 yd. |
| Länge (metrisch) | 111.6 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 5.28 in. |
| Breite (metrisch) | 13.4 cm |
| Farbe | Weiß |
| Lage | 2-ply |