Learn More
Eppendorf™ SmartExtender-Heizgestell
Artikelnummer. 15934032 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
Bis zu 12 x 1,5 ml-Gefäße
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
15934032 Bis zu 12 x 1,5 ml-Gefäße 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15934032 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5322000008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 CHF
    969.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 76.00 CHF
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zusatz für Thermoblöcke und Thermomixer, die zusätzliche/parallele Inkubationswells bieten.
  • Kann problemlos als Zusatzgerät zu Ihren vorhandenen Eppendorf SmartBlocks und dem Eppendorf ThermoMixer C/Fx sowie dem Eppendorf ThermoStat C verwendet werden
  • Für einen höheren Durchsatz und mehr Flexibilität können bis zu 12 zusätzliche Gefäße (1.5 ml) aufgeheizt werden
  • Die unabhängige Heizfunktion für die zweite Temperatur ermöglicht die parallele Verwendung eines Eppendorf SmartBlocks und des SmartExtenders
  • Der Eppendorf SmartBlock in der Mitte kann weiterhin zum Heizen, Kühlen und Mischen verwendet werden
  • Einfache, werkzeugfreie Installation in Sekundenschnelle
  • Nur aktive Heizung
  • Kompatibel mit allen Eppendorf SmartBlocks
  • Firmware-Update für die Verwendung erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 3 °C über Umgebungstemperatur bis 110 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) SmartBlocks, Eppendorf Thermomixer™ C/Fx, Thermostat C
Fassungsvermögen Bis zu 12 x 1,5 ml-Gefäße