Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Alarm
Ersetzt die Verwendung eines analogen USB-Modells für die Ausgabe von drahtlosen Smart-Vue Überwachungsalarmen über Sprache und/oder SMS.
Marke:  Thermo Scientific™ SMARTVUEALERT999
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15965170
  • 7592.78 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 03-12-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Smart-Vue™ Alert ist eine Online-Alarmplattform, die die Verwendung eines analogen USB-Modems für die Ausgabe von Warnmeldungen per Sprache und/oder SMS ersetzt. Dies ist in vielen Regionen aufgrund des Auslaufens analoger Telefonleitungen eine Anforderung. Smart-Vue Alert ist ein kostenpflichtiger Service mit einem jährlichen Abonnementmodell.
Funktionszusammenfassung
  • Optionen mit 12 Monaten oder 36 Monaten, Zeitzählung ab dem Datum der Installation
  • Modulbasierte Lizenzoptionen mit denselben Bereichen wie Serverlizenzen: 1-20, 21-50, 51-100, 101-unbegrenzt
  • Der Kunde profitiert von einer unbegrenzten Anzahl an Warnmeldungen/Anrufen für die zulässige Anzahl an Modulen
  • Smart-Vue Alert unterstützt sowohl SMS-/Text- als auch Sprachalarme
  • Derzeit gibt es keine“Nur-Text”-Option (d. h. ohne Sprachalarme).
  • Benutzer können Warnmeldungen nicht anpassen. Diese Funktion könnte bei Bedarf für eine zukünftige Version untersucht werden.
Spezifikation
Spezifikation
Sprache und SMS
SmartVue Server, SmartVue Client Version 2.2
Nicht kalibriert
Drahtlose Überwachung
Kein Display
Smart-Vue Alarm, >100 Sensoren
Smart-Vue Alarm
36-monatige Softwarelizenz erforderlich, um eine unbegrenzte Anzahl von Text- und Sprachanrufbenachrichtigungen zu senden. Lizenz basiert auf der Anzahl der Sensoren (Doppelmodule zählen als 2 Sensoren). Erfordert SmartVueServer/SmartVue Client ab Version 2.2.