Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Client-Server-Software
Automatisieren Sie die Überwachung wichtiger Laborgeräteparameter mit Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Client-Server-Software für ein sicheres Gefühl.
Marke:  Thermo Scientific™ SV606-500-LSB
Additional Details : Gewicht : 0.37000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15330341
  • 7821.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
03-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Automatisieren Sie die Überwachung wichtiger Laborgeräteparameter mit Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Client-Server-Software. Ununterbrochene Überwachung Ihrer Proben, sieben Tage die Woche rund um die Uhr (24/7), mit sofortiger Benachrichtigung, die Sie auch dann erhalten können, wenn Sie sich nicht im Labor befinden. Diese Software bietet eine Plug-and-Play-Lösung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche.
Plug & Play – intelligent und einfach
  • Installationsassistent für einen einfacheren, schrittweisen Prozess
  • Service Discovery Protocol (SDP) ermöglicht es, dass jedes Modul ein Signal an den Empfänger sendet, wobei der effizienteste Kommunikationsweg basierend auf der HF-Signalstärke identifiziert wird
  • Modul erstellt automatisch einen neuen Weg zum Empfänger, wenn während 6 Stunden keine Kommunikation stattfindet
  • Sicherungssystem mit Speicherkapazität von bis zu 3000 Messpunkten und mit unterbrechungsfreier Stromversorgung für die kontinuierliche Datenprotokollierung
Intuitive Bedienoberfläche
  • Die tägliche Verwendung wird vereinfacht
  • Export von Berichten im Microsoft™ Excel™-, Word™- oder Adobe™ PDF-Formate mit einem Klick
  • Flexible Erstellung von Diagrammen mit Daten von einzelnen oder mehreren Sensoren
  • Visuelle Darstellung der HF-Signalstärke an QoS gemäß der Überwachung durch jedes Modul
Rückverfolgbarkeit & Datensicherheit
  • Angepasste Sicherheitslevels für den Benutzerzugriff
  • Prüfprotokolle
  • Archivierung von Alarmen
  • Kennwortschutz
  • Sichere digitale Übertragung und Datensicherung
Viele Konfigurationsmöglichkeiten
  • Kombiniert Funk- und TCP/IP-Netzwerktechnologien
  • Verfügbarkeit von Daten an verschiedenen Arbeitsplätzen innerhalb Ihres Netzwerks
  • Einfache Installation eines Plug-Ins zur Darstellung von Ausrüstungsdaten an allen Arbeitsstationen
Kompatibel mit:
Kühlschränke, Tiefkühlgeräte, LN2 Lagerung, CO2 Inkubatoren, Reinräume, Lagerbereiche, Öfen
Empfohlen für:
Ideal für den Einsatz in streng kontrollierten Umgebungen, wie z. B. in pharmazeutischen Produktionsstätten, in der Biotechnologie, in IVF-Kliniken und diagnostischen Laboren sowie bei klinischen Studien.
Spezifikation
Spezifikation
Smart-Vue Software 2.0, unbegrenzte Anzahl von Sensoren
Softwaretreiber für alle Systemempfänger und -Repeater; einschließlich Benutzerhandbücher/Installationskurzanleitungen.
Smart-Vue erleichtert die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Part 11, cGxP und SOP
Kühlschrank, Tiefkühlgerät, LN2-Lagerung, CO2-Inkubator, Ofen
Software, Sensor
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Die Verfügbarkeit von Smart-Vue Produkten kann je nach Land unterschiedlich sein. Bitten Sie Ihren lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner, Ihnen eine auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Smart-Vue Lösung zur drahtlosen Überwachung anzubieten. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.