Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Empfänger
Treffen Sie Ihre Wahl aus einem Sortiment von Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Empfängern, einschließlich Empfängerpaketen mit Netzteil und Software für Ihre Lösung zur drahtlosen Überwachung.
Brand: Thermo Scientific™ SV102-505-LSB
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Description
Treffen Sie Ihre Wahl aus einem Sortiment von Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Empfängern, einschließlich Empfängerpaketen mit Netzteil und Software für Ihre Lösung zur drahtlosen Überwachung.
Kompatibel mit:
Kühlgeräte, Gefriergeräte, LN2-Lagerung, CO2-Inkubatoren, Reinräume, Lagerbereiche, Öfen
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit von Smart-Vue Produkten kann je nach Land unterschiedlich sein. Bitten Sie Ihren lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner, Ihnen eine auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Smart-Vue Lösung zur drahtlosen Überwachung anzubieten. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
Specifications
Refrigerator, Freezer, LN2 Storage, CO2 Incubator, Oven | |
RS232 25mW Receiver w/universal power supply | |
Universal power supply | |
Receiver, 868MHz |
Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | |
Cold Storage | |
868MHz |