Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ 915 MHz-Module und Modul/Sensor-Kombinationen (Nordamerika)
Schützen Sie die Qualität Ihrer Proben und erleichtern Sie die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen mit Thermo Scientific™ Smart-Vue™ drahtlosen Überwachungslösungen.
Spezifikation
| Displaytyp | LCD |
|---|---|
| Akkutyp | 3,6 V Lithium |
| Zertifizierung/Konformität | Smart-Vue erleichtert die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Abschnitt 11, cGxP und SOP. |
| Arten von Sensoren | Differenzdrucksensor, CO2-Sensor |
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Smart-Vue™ 915 MHz Modulen und Modul/Sensor-Kombinationen schützen Sie die Qualität Ihrer Proben und erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (Nordamerika). Smart-Vue™ bietet Überwachung und Berichterstattung rund um die Uhr für Laborausrüstung mit umgehender Fernalarmbenachrichtigung und kontinuierlicher Datenaufzeichnung.
Schutz und Sicherheit für Proben
- Zeichnet ständig alle Messungen, Alarmmeldungen und Anwenderbestätigungen auf
- Schützt die Arbeit 24 Stunden am Tag mit umgehender Fernalarmbenachrichtigung und kontinuierlicher Datenaufzeichnung
- Die Nachvollziehbarkeit durch Audit Trail unterstützt die Einhaltung von 21 CFR Part 11 und anderen gesetzlichen Anforderungen
- Überwacht Temperaturen von -200 ° bis +350 °C, CO-2 Konzentration, relative Luftfeuchtigkeit (RH), Differenzialdruck (Reinräume),4–20 Milliampere und Trockenkontaktzustand
Anwenderfreundlichkeit
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Keine komplizierte Verkabelung, sodass die Laborausrüstung problemlos bewegt werden kann
- Zugriff jederzeit von überall über das Internet
- Schneller Export von Berichten in die Formate Excel™, Word™ oder PDF für Überprüfungen
- Ansicht mehrerer Sensoren
- Alarmmöglichkeiten: Telefon, E-Mail, SMS, Fax, Warnton, optischer oder gedruckter Bericht
Skalierbar
- Eine Softwarelösung, die skalierbar ist und mit Ihnen wächst, wodurch Sie Zeit und Geld sparen
- Neue Laborausrüstung kann problemlos einem existierenden Smart-Vue System hinzugefügt werden
Ergänzende Serviceoptionen
- Installations- und Validierungs-Service
- Jährliche Wartungsverträge
- Kalibrierung, Inspektion, Batteriewechsel und Software-Updates
- Requalifizierung (Validierung), falls für cGxP-Konformität erforderlich
Kompatibel mit:
Kühlgeräte, Gefriergeräte, LN2-Lagerung, CO2-Inkubatoren, Reinräume, Lagerbereiche, Öfen
Empfohlen für:
Für den Einsatz in streng kontrollierten Umgebungen, wie z. B. in pharmazeutischen Produktionsstätten, in der Biotechnologie, in IVF-Kliniken und diagnostischen Laboren sowie bei klinischen Studien.
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit von Smart-Vue Produkten kann je nach Land unterschiedlich sein. Bitten Sie Ihren Vertriebsvertreter, Ihnen eine auf Ihre speziellen Ansprüche zugeschnittene Smart-Vue Lösung zur drahtlosen Überwachung anzubieten. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
Der Erwerb von Smart-Vue erfordert die Installation von Software. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebsvertreter für weitere Einzelheiten.
Spezifikation
| LCD | |
| 3,6 V Lithium | |
| Smart-Vue erleichtert die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Abschnitt 11, cGxP und SOP. | |
| Differenzdrucksensor, CO2-Sensor |