Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ 868 MHz-Module und Modul/Sensor-Kombinationen (Europa)
Artikelnummer. 11864683 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Digitaler Sensor
Zur Verwendung mit (Geräte):
Temperatur-Inkubatoren oder Wasserbäder
Kalibrierung:
Nicht kalibriert
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Zur Verwendung mit (Geräte) Kalibrierung Packungsgröße
11864683 Digitaler Sensor Temperatur-Inkubatoren oder Wasserbäder Nicht kalibriert 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11864683 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SV205201LSB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 CHF
    534.28 CHF / 1 Stück
    Sparen 160.72 CHF
    23% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie die Qualität Ihrer Proben und erleichtern Sie die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen mit Thermo Scientific™ Smart-Vue™ drahtlosen Überwachungslösungen.
Mit den Thermo Scientific™ Smart-Vue™ 868 MHz Modulen und Modul/Sensor-Kombinationen schützen Sie die Qualität Ihrer Proben und erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Die drahtlosen Smart-Vue Überwachungslösungen bieten Überwachung und Berichterstattung rund um die Uhr für Laborausrüstung mit umgehender Fernalarmbenachrichtigung und kontinuierlicher Datenaufzeichnung.
Unsere Systeme für die drahtlose Überwachung von Laborgeräten schützen die Qualität wertvoller Proben. Die kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter und zuverlässige Protokollierung der Daten bieten hohe Sicherheit. Die Rückverfolgbarkeit durch Audit Trail unterstützt die Einhaltung von 21 CFR Part 11 und anderen strengen gesetzlichen Anforderungen
Schutz und Sicherheit für Proben:
  • Das Überwachungssystem zeichnet ständig alle Messungen, Alarmmeldungen und Anwenderbestätigungen auf
  • Schützt Ihre Arbeit rund um die Uhr mit umgehender Fernalarmbenachrichtigung und kontinuierlicher Datenaufzeichnung
  • Die Rückverfolgbarkeit durch Audit Trail unterstützt die Einhaltung von 21 CFR Part 11 und anderen gesetzlichen Anforderungen
  • Überwacht Temperaturen von -200 ° bis +350 °C, CO2 Konzentration, relative Luftfeuchtigkeit (RH), Differenzialdruck (Reinräume),4–20 Milliampere und Trockenkontaktzustand
Anwenderfreundlichkeit:
  • Einfache Installation, Bedienung und Wartung
  • Keine komplizierte Verkabelung, sodass die Laborausrüstung problemlos bewegt werden kann
  • Jederzeit und überall über das Internet mit Smart-Vue Client-Software erreichbar
  • Schnelles und einfaches Exportieren von Berichten zu Prüfungszwecken in Formate von Microsoft™ Excel™, Word™ oder Adobe™ PDF
  • Ansicht mehrerer Sensoren
  • Alarmmöglichkeiten: Telefon, E-Mail, SMS, Fax, Warnton, optischer oder gedruckter Bericht
Skalierbar:
  • Eine Softwarelösung, die skalierbar ist und mit Ihnen wächst, wodurch Sie Zeit und Geld sparen
  • Neue Laborausrüstung kann problemlos einem existierenden Smart-Vue System hinzugefügt werden
Ergänzende Serviceoptionen:
  • Installations- und Validierungs-Service
  • Jährliche Wartungsverträge
  • Kalibrierung, Inspektion, Batteriewechsel und Software-Updates
  • Requalifizierung (Validierung), falls für cGxP-Konformität erforderlich
Kompatibel mit:
Kühlschränke, Tiefkühlgeräte, LN2 Lagerung, CO2 Inkubatoren, Reinräume, Lagerbereiche, Öfen
Empfohlen für:
Für den Einsatz in streng kontrollierten Umgebungen, wie z. B. in pharmazeutischen Produktionsstätten, in der Biotechnologie, in IVF-Kliniken und diagnostischen Laboren sowie bei klinischen Studien.
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit von Smart-Vue Produkten kann je nach Land unterschiedlich sein. Bitten Sie Ihren Vertriebsvertreter, Ihnen eine auf Ihre speziellen Ansprüche zugeschnittene Smart-Vue Lösung zur drahtlosen Überwachung anzubieten. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Wireless Temperature Module with Sensor
Displaytyp LCD
Datenspeicher 3000 Readings
Kalibrierung Nicht kalibriert
Alarmtypen Printed Report
Software Type Smart-Vue Client, Smart-Vue Server
Akkutyp 3,6 V Lithium
Beschreibung Smart-Vue Wireless Radio Module System mit externem PT Temperaturfühler
Enthält Modul mit externem Sensor,3.6 V-Lithiumbatterie, Montagehalterung mit Klettverschluss, Magnet und Zubehör, Sensormontagesatz, flaches Verlängerungskabel und Kundenreferenzschreiben
Zertifizierung/Konformität Smart-Vue erleichtert die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Part 11, cGxP und SOP
Modell Digitaler Sensor
Arten von Sensoren Differenzdrucksensor, CO2-Sensor
Zur Verwendung mit (Geräte) Temperatur-Inkubatoren oder Wasserbäder
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +120°C