Learn More
Thermo Scientific™ Smart SPME-Fasern für TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Artikelnummer. 17777464 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Phase:
Acrylat (Polyacrylat), 85 μm
Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 95 μm
DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 50/30 μm
DVB/PDMS (Divinylbenzol/Polydimethylsiloxan), 65 μm
PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm
PDMS (Polydimethylsiloxan), 30 μm
PDMS (Polydimethylsiloxan), 7 μm
PDMS-Dicke: 100 μm DVB/PDMS-Dicke: 65 μm Carbon WR/PDMS-Dicke: 95 μm Acrylatdicke: 85 μm DVB/Carbon WR/PDMS-Dicke: 50/30 μm
Menge:
1/Packung
3/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
5 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Phase Menge unitSize
17777464 Acrylat (Polyacrylat), 85 μm 1/Packung 1 Stück
17797454 PDMS (Polydimethylsiloxan), 7 μm 1/Packung 1 Stück
17707464 PDMS (Polydimethylsiloxan), 7 μm 3/Packung 3 Stück
17717464 PDMS (Polydimethylsiloxan), 30 μm 1/Packung 1 Stück
17727464 PDMS (Polydimethylsiloxan), 30 μm 3/Packung 3 Stück
17737464 DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 50/30 μm 1/Packung 1 Stück
17747464 DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 50/30 μm 3/Packung 3 Stück
17757464 DVB/PDMS (Divinylbenzol/Polydimethylsiloxan), 65 μm 1/Packung 1 Stück
17767464 DVB/PDMS (Divinylbenzol/Polydimethylsiloxan), 65 μm 3/Packung 3 Stück
17787464 Acrylat (Polyacrylat), 85 μm 3/Packung 3 Stück
17797464 PDMS-Dicke: 100 μm DVB/PDMS-Dicke: 65 μm Carbon WR/PDMS-Dicke: 95 μm Acrylatdicke: 85 μm DVB/Carbon WR/PDMS-Dicke: 50/30 μm 5/Packung 5 Stück
17707474 Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 95 μm 1/Packung 1 Stück
17717474 Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 95 μm 3/Packung 3 Stück
17727474 PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm 1/Packung 1 Stück
17737474 PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm 3/Packung 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17777464 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 36SP08A1SM
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfolgen Sie mit dem TriPlus™ RSH SMART Autosampler Teile- und Chargennummern, Verwendungsbereich, Verlauf und mehr für SMART SPME-Fasern.
Verfolgen Sie Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Verlauf für Thermo Scientific™ SMART SPME-Fasern, die auf TriPlus™ RSH SMART Autosamplern installiert sind. Jede Faser ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der diese nutzungsbasierten Informationen für eine schnelle, lösungsmittelfreie und automatisierte Probenvorbereitung speichert. Bei der Installation auf dem TriPlus RSH SMART Autosampler können die Daten für SPME-Fasern direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS Software abgerufen und berichtet werden.
Automatisieren Sie die lösungsmittelfreie Festphasenmikroextraktion (SPME), indem Sie die Probenextraktion und -anreicherung in einem einzigen Schritt mit unseren SMART SPME-Fasern durchführen.
SMART SPME-Fasern bieten außerdem den zusätzlichen Vorteil der Nachverfolgung von Nutzungsdaten. SMART SPME-Fasern sind mit allen TriPlus™ RSH-Geräten sowie PAL-Plattformen und Geräten der Serie AOC-6000 kompatibel.
Vorteile der intelligenten Technologie
  • Gewinnen Sie ein höheres Vertrauen in analytische Ergebnisse
  • Gewährleisten Sie die fehlerfreie Verwendung von SPME-Fasern durch automatische Identifizierung
  • Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Nutzungshistorie
  • Optimieren Sie den Verbrauch durch Überwachung der Nutzungsbedingungen und der Lebensdauer
  • Vereinfachen Sie die Verwaltung von SPME-Fasern durch das in Chromeleon™ CDS integrierte Dashboard für farbcodierte Gesundheitsbenachrichtigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dicke (metrisch) 85 μm
Länge (metrisch) Phasenlänge: 10 mm
Menge 1/Packung
Beschreibung SMART SPME-Faser: Acrylat (Polyacrylat), 85 μm, Grau, 1/Packung
Typ Faser
Phase Acrylat (Polyacrylat), 85 μm
Farbe Grau
Außendurchmesser (metrisch) 23 Gauge