Learn More
Thermo Scientific™ Smart SPME-Fasern für TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Artikelnummer. 17757464 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Phase:
Acrylat (Polyacrylat), 85 μm
Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 95 μm
DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 50/30 μm
DVB/PDMS (Divinylbenzol/Polydimethylsiloxan), 65 μm
PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm
PDMS (Polydimethylsiloxan), 30 μm
PDMS (Polydimethylsiloxan), 7 μm
PDMS-Dicke: 100 μm DVB/PDMS-Dicke: 65 μm Carbon WR/PDMS-Dicke: 95 μm Acrylatdicke: 85 μm DVB/Carbon WR/PDMS-Dicke: 50/30 μm
Menge:
1/Packung
3/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 17757464
Marke: Thermo Scientific™ 36SP06E1SM
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfolgen Sie mit dem TriPlus™ RSH SMART Autosampler Teile- und Chargennummern, Verwendungsbereich, Verlauf und mehr für SMART SPME-Fasern.
Verfolgen Sie Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Verlauf für Thermo Scientific™ SMART SPME-Fasern, die auf TriPlus™ RSH SMART Autosamplern installiert sind. Jede Faser ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der diese nutzungsbasierten Informationen für eine schnelle, lösungsmittelfreie und automatisierte Probenvorbereitung speichert. Bei der Installation auf dem TriPlus RSH SMART Autosampler können die Daten für SPME-Fasern direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS Software abgerufen und berichtet werden.
Automatisieren Sie die lösungsmittelfreie Festphasenmikroextraktion (SPME), indem Sie die Probenextraktion und -anreicherung in einem einzigen Schritt mit unseren SMART SPME-Fasern durchführen.
SMART SPME-Fasern bieten außerdem den zusätzlichen Vorteil der Nachverfolgung von Nutzungsdaten. SMART SPME-Fasern sind mit allen TriPlus™ RSH-Geräten sowie PAL-Plattformen und Geräten der Serie AOC-6000 kompatibel.
Vorteile der intelligenten Technologie
  • Gewinnen Sie ein höheres Vertrauen in analytische Ergebnisse
  • Gewährleisten Sie die fehlerfreie Verwendung von SPME-Fasern durch automatische Identifizierung
  • Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Nutzungshistorie
  • Optimieren Sie den Verbrauch durch Überwachung der Nutzungsbedingungen und der Lebensdauer
  • Vereinfachen Sie die Verwaltung von SPME-Fasern durch das in Chromeleon™ CDS integrierte Dashboard für farbcodierte Gesundheitsbenachrichtigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dicke (metrisch) 65 μm
Länge (metrisch) Phasenlänge: 10 mm
Menge 1/Packung
Beschreibung SMART SPME-Faser: DVB/PDMS (Divinylbenzol/Polydimethylsiloxan), 65 μm, Violett, 1/Packung
Typ Faser
Phase DVB/PDMS (Divinylbenzol/Polydimethylsiloxan), 65 μm
Farbe Violett
Außendurchmesser (metrisch) 23 Gauge