Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsin-Kits
Erreichen Sie eine schnelle, einfache und hervorragend reproduzierbare Trypsin-Proteinverdauung zur Peptid-Charakterisierung und -Quantifizierung für die biopharmazeutische Proteinforschung.
Marke: Thermo Scientific™ 60109-102
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
Erreichen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kits hochwertige analytische Ergebnisse aus der Proteinverdauung. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Proteinforschung bieten diese Kits schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. SMART Digest Kits stellen eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen In-Lösung-Technologien zum Proteinverdau dar; diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Trypsin-ProteinverdauungMit den SMART Digest Kits können Sie Proteine schneller und einfacher als je zuvor charakterisieren und quantifizieren. Diese Version des Kits nutzt Trypsin, das Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin und Arginin-Aminosäurerückständen spaltet.
Einfache Anwendung- Erheblich beschleunigte Probenverarbeitung
- Einfacher Prozess
- Das gesamte Protokoll ist einfach automatisierbar und ermöglicht so eine Verarbeitung mit hohem Durchsatz
- Höhere Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Protokollen
- Höhere Empfindlichkeit
- Höhere Vertrauenswürdigkeit der Daten
Normalerweise dauert es je nach Komplexität der Probe weniger als 60 Minuten, um eine volle Verdauung zu erreichen, wohingegen eine Verdauung in Lösung bis zu 24 Stunden dauern kann.
Höhere Reinheit der ProbenDie Verringerung der Anzahl der verwendeten Chemikalien und das Design mit immobilisiertem Trypsin helfen, chemisch ausgelöste posttranslationale Modifikationen (PTMs) und Autolysen abzuschwächen. Das wiederum führt zu Ergebnissen, die einfacher zu interpretieren sind.
Für Entsalzungsanwendungen mit SOLAµ SPE-Platten koppelbarIn Verbindung mit den SMART Digest Kits bieten die Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE-Festphasenextraktionsplatten zur Entsalzung eine schnelle, einfache, robuste und leicht automatisierbare Lösung zur Probenvorbereitung bei der Analyse von Biomolekülen.
Spezifikation
Proteinverdau | |
SMART Digest Harz, vorgefüllt in PCR-Röhrchen | |
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren | |
SMART Digest | |
SMART Digest Harz, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte, Filterplatte |
SMART Digest Trypsin-Kit mit Filter/Sammelplatte | |
Trypsin | |
Keiner | |
Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping |