Learn More
SMARCAD1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00 CHF - 551.00 CHF
Spezifikation
Antigen SMARCAD1
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18644342
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-94750-0.02ml
0.02 mL
227.00 CHF
0.02 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18627122
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-94750-0.1ml
0.1 mL
551.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SMARCAD1 Polyclonal antibody specifically detects SMARCAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
SMARCAD1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
DNA Repair
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
56916
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
ATP-dependent helicase 1, DKFZP762K2015, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, HEL1, hHEL1, KIAA1122ETL1DKFZp762K2015, subfamily a, containing DEAD/H box 1, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatinsubfamily A containing DEAD/H box 1, SWI/SNF-related, matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human SMARCAD1 (NP_001121901.1). MNLFNLDRFRFEKRNKIEEAPEATPQPSQPGPSSPISLSAEEENAEGEVSRANTPDSDITEKTEDSSVPETPDNERKASISYFKNQRGIQYIDLSSDSEDVVSPNCSNTVQEKTFNKDTVIIVSEPSEDEESQGLPTMARRNDDISELEDLSELEDLKDAKLQTLKELFPQRSDNDLLKLIESTSTMDGAIAAALLMFGDAGGGPRKRKLSSSSEPYEEDEFNDDQSIKKTRLDHGEESNESAESSSNWEKQESIVLKLQKEFPNFDKQELREVLKEHEWMYTEALESLKVFAEDQDMQY
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.