Learn More
CELLPATH KLEINE SCHIEBEBOX + HÜLLE (FLATPACK)
Artikelnummer. 30226312
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Braun
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226312 Braun 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226312 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. WES060008F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.81 CHF
    167.39 CHF / 25 Stück
    Sparen 82.42 CHF
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die robuste kleine Diabox mit Hülle eignet sich zur Archivierung von Dias.
  • Hauptvorteile:
  • Hergestellt aus recyceltem Material
  • Maßgefertigte Boxen sind auf Kundenwunsch erhältlich.
  • Kosteneffiziente Archivierung und Speicherung
  • Abmessungen: 240 x 215 x 85 mm – Fassungsvermögen: 790 Dias
Spezifikation
Typ Objektträger-Lagerungskasten
Objektträgerkapazität 790
Farbe Braun