Learn More
Slice™ Kleine Schere
Artikelnummer. 16483629
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Abgerundete Spitze
Spitzes Ende
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
16483629 Abgerundete Spitze 1 Stück
16403639 Spitzes Ende 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16483629 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10544
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kleine Sicherheitsschere schneidet zähe Materialien wie Kevlar-verstärktes Material
  • Zirkoniumoxid Slice™ Sicherheitsklingen
  • Langlebiger verstärkter Nylongriff mit Soft-Touch-Fingergriffen
  • Beidhändig verwendbar
  • Finger-friendly™ Die Kante hält 11-mal länger als Metall.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Öl-, schmierstoff- und wartungsfrei
  • BPA-, Phthalat- und bleifreies Material
  • Leicht und kompakt
Spezifikation
Produkttyp Abgerundete Spitze
Länge (angloamerikanisch) 5,57 in.
Länge (metrisch) 141,5 mm
Material GFN, TPE, Edelstahl, Zirkonoxid
Größe S
Farbe Weiß/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält Sicherheitsklingen aus Zirkonoxid
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 1,23 oz.
Gewicht (metrisch) 35 g
Breite (angloamerikanisch) 2,62 in.
Breite (metrisch) 66,5 mm