Learn More
Viskositätsnorm kleine Proben ASTM D2162; UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, nominale kinematische Viskosität 54,13 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16010262
Click to view available options
Menge:
60 mL
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. 16010262
Marke: Paragon Scientific HVS05
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zertifiziert gemäß ASTM D2162 bei 40 °C und 100 °C gemäß unserer ISO 17025- und ISO 17034-Akkreditierung und speziell für die Anwender von ASTM D7279 hergestellt. Standardtestmethode für kinematische Viskosität von transparenten und undurchsichtigen Flüssigkeiten.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • 60ml kostengünstige Lösung mit geringerem Volumen
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Menge 60 mL
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.