Learn More
Viskositätsnorm kleine Proben ASTM D2162; UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, nominale kinematische Viskosität 1009 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
60 mL
Packungsgröße:
60 Milliliter
Beschreibung
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- 60ml kostengünstige Lösung mit geringerem Volumen
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 60 mL |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.