Learn More
Viskositätsnorm kleine Proben ASTM D2162; UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, nominale kinematische Viskosität 10 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
60 mL
Packungsgröße:
60 Milliliter
Beschreibung
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- 60ml kostengünstige Lösung mit geringerem Volumen
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 60 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Small Sample Viscosity Standard ASTM
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: white mineral oil, distillates
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.