Learn More
Abnova™ Small RNA Marker
Artikelnummer. 16062038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16062038 30 μL 30 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16062038 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. R0007.30uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00 CHF
    500.11 CHF / 30 Mikroliter
    Sparen 11.89 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Small RNAs umfassen zahlreiche nicht-kodierende RNAs, wie miRNA, siRNA, snoRNA und snRNA
  • In letzter Zeit wird solche kleine RNA intensiv untersucht, da die kleine RNA viele biologische Ereignisse steuert.
  • Der Small RNA Marker besteht aus fünf einsträngigen RNAs (ssRNA).
  • Die 20, 30, 40 und 50 Bases RNAs werden chemisch synthetisiert (nicht phosphoryliert).
  • Die 100 Basen RNA wird durch In-vitro-Transkription synthetisiert.
  • Der kleine RNA Marker eignet sich für die Bestimmung der Größe von ssRNA kleiner Größen bei der denaturierenden Polyacrylamid-Gelelektrophorese.
  • Der kleine RNA Marker kann durch Ethidiumbromid-Färbung visualisiert werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 30 μL
Lagerungsbedingungen Lagerung bei -80 °C Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sollten vermieden werden