Description
- Mit diesem Wandspender können Sie beengte Arbeitsplätze organisieren und Platz sparen.
- Verschwenden Sie keine Zeit, denn gefaltete Feuchttücher sind jederzeit griffbereit.
- Gewährleisten Sie hygienischen Schutz, da die Mitarbeiter nur die von ihnen verwendeten Tücher berühren.
- Weniger Abfall und weniger Geld dank Einzelentnahme.
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Feuchttuchhalter |
| Farbe | Weiß |
| Alternate Part Number | 7322540862447 |
| Länge (metrisch) | 21.4 cm |
| Breite (metrisch) | 10.7 cm |
| Höhe (metrisch) | 14.6 cm |
| Aufnahmevermögen | Behälter für Feuchttücher |
| Material | Kunststoff |
| Mounting | Wandbefestigung |
| No. of Compartments | 1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?