Learn More
Brady™ Ultra Thin Polyester-Laboretiketten mit kleinem Kern und Fläschchenoberteil
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Marker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
Marke: Brady™ 142077
184.79 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
B-492-Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert wurden, wenn sie mindestens 1/8 Zoll um sich selbst gewickelt wurden. Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar Bietet gute Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe/niedrige Temperaturleistung.
- 1500 Etiketten/Rolle
- Abmessungen des Etiketts: 25,4 x 12,7 mm
- Durchmesser der sekundären Beschriftung: 9,52 mm
- Anwendungen: Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
- Material: Polyester
- Etiketteigenschaften: Aggressive Klebeetiketten, Etiketten für niedrige Temperaturen
- Klebstofftyp: Acryl
Spezifikation
Acryl | |
Polyester | |
-320 °F bis +212 °F |
Weiß | |
25,4 x 12,7 mm | |
-196 °C bis +100 °C |