Learn More
SMAD3 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1F10B2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SMAD3
Klon 1F10B2
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848465
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66516-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838465
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66516-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SMAD3 belongs to the SMAD family of proteins. They are similar to the gene products of the Drosophila gene ′mothers against decapentaplegic′ (Mad) and the C. elegans gene Sma. SMAD proteins are signal transducers and transcriptional modulators that mediate multiple signaling pathways. This protein functions as a transcriptional modulator activated by transforming growth factor-beta and is thought to play a role in the regulation of carcinogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
SMAD3
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
hMAD 3, hSMAD3, HSPC193, HsT17436, JV15 2, MAD homolog 3, Mad3, MADH3, Mothers against DPP homolog 3, SMAD 3, SMAD family member 3, SMAD3
Smad3
IgG1
Protein G
Antibody
1F10B2
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Mouse, Human
P84022, Q8BUN5
17127, 4088
Peptide
Primary
-20°C
SMAD3