Learn More
Smad2, p Ser467 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18666758 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.05 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.03mg
0.05mg
0.10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666758 0.025 mg 0.03mg
18292954 0.05 mg 0.05mg
18220591 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18666758 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2547710.025mg
 Article restreint
Verfügbar ab: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Smad2 Polyclonal specifically detects Smad2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Simple Western, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Smad2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Simple Western, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:1000
Formule Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène hMAD-2, hSMAD2, JV18, JV18-1SMAD, mothers against DPP homolog 2 (Drosophila), MAD homolog 2, Mad protein homolog, Mad, mothers against decapentaplegic homolog 2, MADH2MGC34440, MADR2MGC22139, Mad-related protein 2, mother against DPP homolog 2, mothers against decapentaplegic homolog 2, Mothers against DPP homolog 2, pSMAD, Sma- and Mad-related protein 2, SMAD 2, SMAD family member 2MAD, mothers against decapentaplegic homolog 2 (Drosophila), SMAD, mothers against DPP homolog 2, Smad2
Symboles de gène(s) SMAD2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Smad2 (Phospho-Ser467) antibody was raised against a peptide sequence around phosphorylation site of serine 467 (C-S-S-M-S (p) ) derived from Human Smad2.
Poids moléculaire de l’antigène 60 kDa
Méthode de purification Epitope affinity purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Metastasis, Wnt Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4087
Spécificité du test This antibody detects endogenous level of Smad2 only when phosphorylated at serine 467.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.