Learn More
RETSCH Schneidmühle SM 100
Product Code. 11710785 Shop All Retsch Products
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für schwermetallfreie Größenreduktion
Zur Reduzierung der Standardgröße
Elektrische Anforderungen:
220/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50 Hz
Unit Size:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrische Anforderungen Unit Size
11710785 Für schwermetallfreie Größenreduktion 400 V, 50 Hz 1 Stück
15156846 Für schwermetallfreie Größenreduktion 220/230 V, 50/60 Hz 1 Stück
10649710 Zur Reduzierung der Standardgröße 400 V, 50 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11710785 Supplier RETSCH Supplier No. 20.727.0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8238.31 CHF
    6755.28 CHF / 1 Stück
    Sparen 1483.03 CHF
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 27-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Produkttyp Schneidmühle
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Beschreibung Schneidmühle, 1.675 x 582 x 700 mm (H x B x T), 3∼ 400 V, 50 Hz, Modell SM 100, 1, 500 min-1 Geschwindigkeit, 129,5 mm Rotordurchmesser, 3-Phasen-Stromanschluss, 1,5 kW Antriebsleistung, 3-Phasen-Motorantrieb, IP 54, <60 x 80 mm Aufgabegröße, Parallelschnittrotor/6-Scheiben-Rotor, zum Zerkleinern ohne Schwermetall-Kontamination
Abmessungen (L x B x H) 700 x 582 x 1675 mm
Elektrische Anforderungen 400 V, 50 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schwermetallfreie Größenreduktion
Höhe (metrisch) 1675 mm
IP-Schutzart IP 54
Länge (metrisch) 700 mm
Modell SM 100
Phase 3-Phasen-Motor
Spannung 400 V
Gewicht (metrisch) ∼ 73 kg
Breite (metrisch) 582 mm
Frequenz 50 Hz