Learn More
Whirl-Pak™ Sludge Judge™ Abschnitte
Zur Verwendung mit chemischen Membranpumpen
241.00 CHF - 417.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 und ISO 13485 |
---|---|
Volumen (metrisch) | 89 mL/ft. |
Skala | Yes |
Länge (angloamerikanisch) | 5 ft. |
Länge (metrisch) | 1,53 m |
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12654287
|
Whirl-Pak™
20699979 |
Sludge Judge Bottom Section | Untere Schicht |
417.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11725129
|
Whirl-Pak™
|
Sludge Judge™ Probenehmer | All Sections |
241.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Optionales Regulierungsventil/Manometer passt das Vakuum an
Spezifikation
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Yes | |
1,53 m |
89 mL/ft. | |
5 ft. |