Learn More
SLIT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SLIT2
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839734
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20217-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829734
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20217-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to SLIT2.
Slit homolog 2 proteins (SLIT2) are ligands for the Roundabout (Robo) receptors and act as molecule guidance cues in cell migration. Slit1 and Slit2 are essential for midline guidance in the forebrain by acting as repulsive signals preventing inappropriate midline crossing by axons projecting from the olfactory bulb. Slit2 protein is expressed in fetal lung and kidney, and adult spinal cord. Weak expression is also noticed in adult adrenal gland, thyroid, and trachea. SLIT2 is a target for repression by EZH2 and is up-regulated in prostate cancer.
Spezifikation
Spezifikation
SLIT2
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O94813, Q9R1B9, Q9WVC1
20563, 360272, 9353
Peptide
Primary
-20°C
SLIT2
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
SLIL3, Slit 2, slit homolog 2 (Drosophila), Slit homolog 2 protein, SLIT2
Slit2
IgG
Antigen Affinity Chromatography