Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Glasfaser-Ringleuchte
Faseroptisches Spaltringlicht. Direkt montierbar an 66 mm Objektive mittels Rändelschrauben oder and andere Objective mit Objectivadaptern. Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157420
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Spaltringlicht mit umweltfreundlicher PURAVIS Faseroptik
- Faserbündel geschützt with einem flexiblen Metal-PVC Mantel
- Gehäuse aus robustem, schwarz eloxiertem Aluminium
- Ø i = 66 mm Aussen-Ø= 96 mm
- Länge = 1000 mm
Spezifikation
Faseroptik-Ringleuchte | |
Kaltlichtquellen KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL | |
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |
66 mm ID | |
1000 mm |